Merck
MAT113928255
Matrix Scientific
N,N-Diallyl-4-aminobenzenesulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
252.34
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N,N-diallyl-4-aminobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H16N2O2S/c1-3-9-14(10-4-2)17(15,16)12-7-5-11(13)6-8-12/h3-8H,1-2,9-10,13H2
InChI key
AXARZLMYPYOPDX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023881.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023881.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)