Merck
MAT113926903
Matrix Scientific
2-(1-Azepanylcarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
253.34
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(1-azepanylcarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c16-13(15-9-5-1-2-6-10-15)11-7-3-4-8-12(11)14(17)18/h11-12H,1-10H2,(H,17,18)
InChI key
KYLPETYBULKPEF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023918.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023918.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)