Merck
MAT089756784
Matrix Scientific
Cyclopentanecarboxylic acid piperidin-4-ylamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
196.29
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-(4-piperidinyl)cyclopentanecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H20N2O/c14-11(9-3-1-2-4-9)13-10-5-7-12-8-6-10/h9-10,12H,1-8H2,(H,13,14)
InChI key
WCCWHEDYTQBSPQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019600.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019600.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)