Merck
MAT089756174
Matrix Scientific
4-Methoxy-3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
219.28
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-methoxy-3-(1-pyrrolidinylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-16-13-5-4-11(10-15)8-12(13)9-14-6-2-3-7-14/h4-5,8,10H,2-3,6-7,9H2,1H3
InChI 密鑰
OYSJRUKZNDBZIZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018998.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018998.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)