Merck
MAT089756071
Matrix Scientific
(2,4,6-Trimethyl-1H-indol-3-yl)-acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
217.27
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(2,4,6-trimethyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO2/c1-7-4-8(2)13-10(6-12(15)16)9(3)14-11(13)5-7/h4-5,14H,6H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
MZVKWYHEJPCSMR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018894.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018894.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)