Merck
MAT062353751
Matrix Scientific
Butyl-but-2-ynyl-amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
161.67
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-butyl-N-(2-butynyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-3-5-7-9-8-6-4-2;/h9H,3,5,7-8H2,1-2H3;1H
InChI key
VWNWWFYNIDCSAP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008659.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008659.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)