Merck
MAT047030812
Matrix Scientific
N-(Pyridin-3-ylcarbonyl)methionine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
254.31
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl-N-(3-pyridinylcarbonyl)homocysteine
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-17-6-4-9(11(15)16)13-10(14)8-3-2-5-12-7-8/h2-3,5,7,9H,4,6H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
XPOZUYPEUMYKMV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011779.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011779.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)