Merck
MAT047028022
Matrix Scientific
2-Quinolin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-ethanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
315.29
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(2-quinolinyl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C18H12F3NO/c19-18(20,21)14-8-5-13(6-9-14)17(23)11-15-10-7-12-3-1-2-4-16(12)22-15/h1-10H,11H2
InChI key
VXZKLJWHMBIJEL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009294.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009294.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)