Merck
MAN412118847
Manchester Organics
Propyl methanesulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
138.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
propyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H10O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
DKORSYDQYFVQNS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S40933
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)