Merck
MAN412115485
Manchester Organics
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
188.02
MDL號碼:
Iupac Name
5,7-dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-5(8)11-6(10-4)1-2-9-11/h1-3H
InChI 密鑰
JMTFWCYVZOFHLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/L37064