跳转至内容
Merck

MAN412113305

Manchester Organics

1-(4-Chlorophenyl)-2-cyclopropyl-propan-1-one

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
208.69
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持

Iupac Name

1-(4-chlorophenyl)-2-cyclopropyl-1-propanone

Inchi Code

1S/C12H13ClO/c1-8(9-2-3-9)12(14)10-4-6-11(13)7-5-10/h4-9H,2-3H2,1H3

InChI key

LRWCURGZPQWMRG-UHFFFAOYSA-N

Purity

87%

Country of Origin

GB

Product Link

https://www.manchesterorganics.com/S34631

历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持