Merck
MAN238929173
Manchester Organics
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
272.07
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-bromo-2,4-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO2S/c7-3-1-6(13(10,11)12)5(9)2-4(3)8/h1-2H,(H2,10,11,12)
InChI 密鑰
VUBHGNHDBFATNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/H14126
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)