Merck
MAN182108576
Manchester Organics
2-Pyrimidinemethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
110.12
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-pyrimidinylmethanol
Inchi Code
1S/C5H6N2O/c8-4-5-6-2-1-3-7-5/h1-3,8H,4H2
InChI key
HZGCZRCZOMANHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/B17125
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)