Merck
MAN182106593
Manchester Organics
3-Butynyl p-toluenesulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
224.28
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-butynyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C11H12O3S/c1-3-4-9-14-15(12,13)11-7-5-10(2)6-8-11/h1,5-8H,4,9H2,2H3
InChI key
STOASOOVVADOKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z10023
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)