主要文件
LIF945291345
Life Chemicals Inc.
7,7-difluoro-3-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
169.6
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
7,7-difluoro-3-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9F2N.ClH/c7-6(8)4-1-2-9-3-5(4)6;/h4-5,9H,1-3H2;1H
InChI 密鑰
CUYZXBBHHFLWRX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)