主要文件
LIF945291245
Life Chemicals Inc.
4-(4-bromophenyl)azetidin-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
226.07
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-(4-bromophenyl)-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(12)11-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,12)
InChI key
YSIKXVRYGIZALB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)