主要文件
LIF509445164
Life Chemicals Inc.
2-(azetidin-3-yl)-2H-1,2,3-triazole hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
160.61
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-(azetidin-3-yl)-2H-1,2,3-triazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N4.ClH/c1-2-8-9(7-1)5-3-6-4-5;/h1-2,5-6H,3-4H2;1H
InChI key
XGAZBPMTNDYGFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)