主要文件
LIF491378820
Life Chemicals Inc.
2-aminobenzo[d]thiazol-5-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
166.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-amino-1,3-benzothiazol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H6N2OS/c8-7-9-5-3-4(10)1-2-6(5)11-7/h1-3,10H,(H2,8,9)
InChI key
PIERIBXILPXPFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)