主要文件
LIF491378797
Life Chemicals Inc.
1-ethyl-3-isocyanato-1H-indole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
186.21
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-ethyl-3-isocyanato-1H-indole
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-2-13-7-10(12-8-14)9-5-3-4-6-11(9)13/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
FODZVVNTPLQEKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)