主要文件
LIF466082928
Life Chemicals Inc.
3-(fluoromethyl)pyrrolidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
103.14
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-(fluoromethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C5H10FN/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5,7H,1-4H2
InChI key
AEHIVNSTDRLJBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)