主要文件
LIF432342031
Life Chemicals Inc.
3-((3-fluorophenyl)sulfonamido)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
247.25
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-[(3-fluorophenyl)sulfonyl]-beta-alanine
Inchi Code
1S/C9H10FNO4S/c10-7-2-1-3-8(6-7)16(14,15)11-5-4-9(12)13/h1-3,6,11H,4-5H2,(H,12,13)
InChI key
VJNJTPCJMBPYFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)