主要文件
LIF372156955
Life Chemicals Inc.
2-amino-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
128.09
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-amino-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H4N2O3/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8/h1H,(H2,5,6)(H,7,8)
InChI key
HLHGBUDVJAFBRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)