Merck
KEY514454782
Key Organics / BIONET
1-(2-hydroxyphenyl)pentan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
178.23
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-(2-hydroxyphenyl)-1-pentanone
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-2-3-7-10(12)9-6-4-5-8-11(9)13/h4-6,8,13H,2-3,7H2,1H3
InChI 密鑰
UJFVHMXWJOMCKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4963
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4963
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)