Merck
KEY466133074
Key Organics / BIONET
ethyl [(E)-N'-[(2-nitrophenyl)amino]carbamimidoyl]formate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
252.23
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl (2E)-amino[(2-nitrophenyl)hydrazono]ethanoate
Inchi Code
1S/C10H12N4O4/c1-2-18-10(15)9(11)13-12-7-5-3-4-6-8(7)14(16)17/h3-6,12H,2H2,1H3,(H2,11,13)
InChI 密鑰
KPHZJJGJFUHJFK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-053
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-053
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)