Merck
KEY402333675
Key Organics / BIONET
3-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]propan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
208.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-(1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H11F3N2O/c1-13-7(8(9,10)11)5-6(12-13)3-2-4-14/h5,14H,2-4H2,1H3
InChI key
LFTUNITVEICFQD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store under inert gas at 4C
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-1019
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-1019
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)