Merck
KEY267019762
Key Organics / BIONET
N-ethyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
172.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-ethyl-4-hydroxy-1-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-2-9-8(12)10-5-3-7(11)4-6-10/h7,11H,2-6H2,1H3,(H,9,12)
InChI key
KHDCRLYJCGWTEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4002
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4002
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)