Merck
KEY241404935
Key Organics / BIONET
4-iodo-3-methoxybenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
278.05
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
210 - 212
Iupac Name
4-iodo-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7IO3/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
WUGQVHZHKSOODO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LD-0749
Melting Point
210 - 212
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LD-0749
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)