Merck
KEY240887166
Key Organics / BIONET
2-chloro-6-(hydroxymethyl)-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]pyridin-3-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
255.78
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
96 - 98
Iupac Name
2-chloro-6-(hydroxymethyl)-4-((trimethylsilyl)ethynyl)pyridin-3-ol
Inchi Code
1S/C11H14ClNO2Si/c1-16(2,3)5-4-8-6-9(7-14)13-11(12)10(8)15/h6,14-15H,7H2,1-3H3
InChI key
UPUKXPTXCGNQJR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GD-0009
Melting Point
96 - 98
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GD-0009
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)