Merck
KEY195583169
Key Organics / BIONET
(6-bromo-1H-indol-2-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
226.07
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
111 - 113
Iupac Name
(6-bromo-1H-indol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-7-2-1-6-3-8(5-12)11-9(6)4-7/h1-4,11-12H,5H2
InChI key
CNSVVCNALIWZAK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store under inert gas at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/ED-0743
Melting Point
111 - 113
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/ED-0743
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)