Merck
KEY189464737
Key Organics / BIONET
3-(tert-butoxy)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
194.23
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-tert-butoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-9-6-4-5-8(7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
IURSJORDCNZJFE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12P-016
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12P-016
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)