Merck
KEY158583385
Key Organics / BIONET
2-(2-cyanophenoxy)acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
177.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
181 - 182
Iupac Name
(2-cyanophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c10-5-7-3-1-2-4-8(7)13-6-9(11)12/h1-4H,6H2,(H,11,12)
InChI key
FNJPHLBTJIHHPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MB-0803
Melting Point
181 - 182
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MB-0803
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)