Merck
KEY087886795
Key Organics / BIONET
methyl 3,5-diaminobenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
166.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
133 - 135
Iupac Name
methyl 3,5-diaminobenzoate
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,9-10H2,1H3
InChI key
IYWLDOMAEQHKJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6J-060
Melting Point
133 - 135
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6J-060
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)