Merck
KEY061970182
Key Organics / BIONET
methyl 4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
315.68
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
88 - 91
Iupac Name
methyl 4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzoate
Inchi Code
1S/C14H9ClF3NO2/c1-21-13(20)9-4-2-8(3-5-9)12-11(15)6-10(7-19-12)14(16,17)18/h2-7H,1H3
InChI key
PJFYIQIKJYWJHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3X-0730
Melting Point
88 - 91
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3X-0730
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)