Merck
JWPH961B8BDA
J & W Pharmlab LLC
(R)-Pyrrolidin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
185.27
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
tert-butyl (R)-2-(pyrrolidin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-10(2,3)13-9(12)7-8-5-4-6-11-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
ATXGOHFUKJHAJB-MRVPVSSYSA-N
储存温度
Keep in the Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Pale Oil
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R1149
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R1149
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)