Merck
JWPH3249EAAD
J & W Pharmlab LLC
2-Bromo-[1,6]naphthyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
209.05
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-bromo[1,6]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-8-2-1-6-5-10-4-3-7(6)11-8/h1-5H
InChI key
GGZVAKCVQZKTOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0124
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0124
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)