Merck
JWPH3249C8A2
J & W Pharmlab LLC
2'-Amino-biphenyl-4-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
194.24
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2'-amino[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H10N2/c14-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)15/h1-8H,15H2
InChI key
HOKIEIHVZCGCPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0234
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0234
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)