Merck
JWPH3249C257
J & W Pharmlab LLC
5,5,5-Trifluoro-3-oxo-pentanoic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
184.11
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
methyl 5,5,5-trifluoro-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C6H7F3O3/c1-12-5(11)2-4(10)3-6(7,8)9/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
NIQRIYYEIXZIJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Clear Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0350
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0350