Merck
ENAH98BA9971
Enamine
methyl 9-bromo-9H-fluorene-9-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
303.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
108-111
Iupac Name
methyl 9-bromo-9H-fluorene-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H11BrO2/c1-18-14(17)15(16)12-8-4-2-6-10(12)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
InChI key
LPFNZUQDSQYWTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37440874
Melting Point
108-111
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37440874
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)