Merck
ENAH97EDE914
Enamine
methyl 1-phenylcyclopentane-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
204.27
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
methyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H16O2/c1-15-12(14)13(9-5-6-10-13)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8H,5-6,9-10H2,1H3
InChI key
GIBVXUDPIGVGMR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28685
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28685
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)