Merck
ENAH97BD14E3
Enamine
5-chloro-2-methoxy-4-methylaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
171.63
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-chloro-2-methoxy-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C8H10ClNO/c1-5-3-8(11-2)7(10)4-6(5)9/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
KXEKUVPQDXOCBG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215073
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215073
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)