Merck
ENAH97BD0B11
Enamine
methyl 2-aminobicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
191.66
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 2-aminobicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c1-11-7(10)8(9)4-5-2-6(8)3-5;/h5-6H,2-4,9H2,1H3;1H
InChI key
PUQSZVNVTFTNCK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28256511
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28256511
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)