Merck
ENAH97A1869E
Enamine
2-bromo-2-cyclohexylacetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
221.09
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
91-92
Iupac Name
bromo(cyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H13BrO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,10,11)
InChI key
HQZXUBBDWRDPCS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2355976
Melting Point
91-92
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2355976
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)