Merck
ENAH97A1868F
Enamine
(2S)-1-aminopyrrolidine-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
130.15
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
154-155
Iupac Name
(2S)-1-amino-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H10N2O2/c6-7-3-1-2-4(7)5(8)9/h4H,1-3,6H2,(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI key
OUCUOMVLTQBZCY-BYPYZUCNSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6966113
Melting Point
154-155
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6966113
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)