Merck
ENAH961CEC30
Enamine
[(2R)-1-fluoropropan-2-yl](methyl)amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
127.59
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(R)-1-fluoro-N-methylpropan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10FN.ClH/c1-4(3-5)6-2;/h4,6H,3H2,1-2H3;1H/t4-;/m1./s1
InChI key
WXDLYIUHQCZKME-PGMHMLKASA-N
储存温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695855
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695855
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)