主要文件
ENAH961CE798
Enamine
4-amino-N,N-dimethylpiperidine-1-sulfonamide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
243.76
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
4-amino-N,N-dimethylpiperidine-1-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N3O2S.ClH/c1-9(2)13(11,12)10-5-3-7(8)4-6-10;/h7H,3-6,8H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
AKMJUXUGXYGOSJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223031
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223031
  • 技术规格说明书
  • 从最新的版本中选择一种:
    分析证书(COA)