Merck
ENAH961CE3B1
Enamine
4-(2,2-difluoropropoxy)cyclohexan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
192.21
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-(2,2-difluoropropoxy)cyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C9H14F2O2/c1-9(10,11)6-13-8-4-2-7(12)3-5-8/h8H,2-6H2,1H3
InChI key
GVDNHTLWBUPRMO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2747033
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2747033
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)