Merck
ENAH961CE309
Enamine
methyl 3-(pyrazin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
204.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 3-(pyrazin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N4O2/c1-15-9(14)6-4-12-13-8(6)7-5-10-2-3-11-7/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI key
VGKYKNJCQYTDHX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22025731
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22025731
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)