Merck
ENAH961CE23D
Enamine
lithium(1+) 2-(3,6-dimethoxypyridazin-4-yl)acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
204.11
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
lithium 2-(3,6-dimethoxypyridazin-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4.Li/c1-13-6-3-5(4-7(11)12)8(14-2)10-9-6;/h3H,4H2,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
BOPASIIOLQQMGN-UHFFFAOYSA-M
儲存溫度
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26681592
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26681592
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)