Merck
ENAH961CE11E
Enamine
2-{5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl}acetic acid hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
218.64
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O3.ClH/c11-8(12)3-6-4-9-7-5-13-2-1-10(6)7;/h4H,1-3,5H2,(H,11,12);1H
InChI key
ZRQRGKHZJQSLQJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736483
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736483
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)