Merck
ENAH961CDEF9
Enamine
1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-3-(fluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
369.39
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-3-(fluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C21H20FNO4/c22-12-21(19(24)25)9-10-23(13-21)20(26)27-11-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,18H,9-13H2,(H,24,25)
InChI 密鑰
HNKMJQYPMMPZRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6737244
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6737244
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)